50811-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Sinônimo(s):
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express C18, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
técnica(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 2.1 mm
área da superfície
120 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
2 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
pH operacional
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
50811-U | 4061838529213 |