Key Documents
53822-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Coluna de HPLC Ascentis® Express C18, 2,7 μm, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 2.1 mm
área da superfície
135 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å
pH operacional
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Colunas de HPLC Ascentis Express, através do uso tecnologia de partículas Fused-Core®, podem fornecer a alta velocidade e as altas taxas de eficiência de partículas com menos de 2 μm e, ao mesmo tempo, manter contrapressões menores. A combinação de alta eficiência e baixa contrapressão beneficia usuários de UPLC® (ou outro sistema de pressão ultra alta), além de usuários de HPLC convencionais.
Visite a página inicial do Ascentis Express para obter mais informações sobre essa nova tecnologia de colunas.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Silvia Jakabová et al.
Journal of chromatography. A, 1232, 295-301 (2012-03-07)
Hyoscyamine (atropine) and scopolamine are the predominant tropane alkaloids in the Datura genus, occurring in all plant organs. The assessment of the alkaloid content of various plant parts is essential from the viewpoint of medical use, but also as a
Judy Stone
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1378, 301-320 (2015-11-26)
Serum from bar-coded tubes, and then internal standard, are pipetted to 96-well plates with an 8-channel automated liquid handler (ALH). The first precipitation reagent (methanol:ZnSO4) is added and mixed with the 8-channel ALH. A second protein precipitating agent, 1 %
Babu Rao Chandu et al.
SpringerPlus, 2(1), 194-194 (2013-06-07)
A bioequivalence study was proved of generic Febuxostat 80 mg tablets (T) in healthy volunteers.For this purpose, Authors developed a simple, sensitive, selective, rapid, rugged and reproducible liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the quantification of Febuxostat (FB) in human
Petra Šilarová et al.
Food chemistry, 237, 471-480 (2017-08-03)
The degradation of catechins and other phenolics in green tea infusions were monitored using fast HPLC/MS separation. The final separation was performed within 2.5min using Ascentis Express C18 column (50mm×2.1mm i.d.) packed with 2μm porous shell particles. Degradation was studied
Pankaj Partani et al.
Journal of chromatographic science, 54(8), 1385-1396 (2016-05-27)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method was developed and validated for the simultaneous determination of simvastatin (SV) and simvastatin acid (SVA) in human plasma. To improve assay sensitivity and achieve simultaneous analysis, SVA monitored in (-)ESI (electrospray ionization) mode within
Artigos
Improved LC/MS Detection of Estradiol using 4-(Dimethylamino) benzoyl chloride (DMABC) derivatization agent relative to dansyl chloride.
Accurate protein binding affinities were measured using bioSPME more rapidly than membrane dialysis (RED) techniques. Binding affinities correlated to the reference values.
Select HLB SPE is a hydrophilic polymer phase for analyte extraction from aqueous matrices. Here it’s used for statins in plasma and 48 pharmaceutical analytes in drinking water.
Separation of Testosterone solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material; 17α-Methyltestosterone solution, 1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane, ampule of 1 mL, certified reference material; 5α-Dihydrotestosterone (DHT) solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; 6β-Hydroxytestosterone solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Protocolos
We presents a robust method for analyzing 25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 in serum using a multiplexed LC-MS-MS system.
A highly selective and sensitive analytical method was developed for chloramphenicol using a QuEChERS type sample preparation approach and LC-MS/MS detection.
Fast method for the cleanup, analysis, and quantification of aflatoxin M1 in milk samples to EU regulatory standards (0.025 μg/kg).
Separation of Lutein, analytical standard
Ver tudo
Chromatograms
application for SPE, application for LC-MSapplication for SPE, application for LC-MSapplication for HPLC, application for SPEapplication for HPLCMostrar mais