53501-U
Ascentis® Express C18, 2.7 Micron Guard Cartridge
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 3 ea
Extensão da rotulagem
7.7% carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
5 mm × 2.1 mm
área da superfície
135 m2/g
matriz
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å
pH operacional
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Improved LC/MS Detection of Estradiol using 4-(Dimethylamino) benzoyl chloride (DMABC) derivatization agent relative to dansyl chloride.
Ascentis® Express C18 is the first choice when starting a new separation method.