855676P
Avanti
17:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(17:0/0:0)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Ensaio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (855676P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855676P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C25H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)31-22-24(27)23-33-34(29,30)32-21-20-26(2,3)4/h24,27H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
chave InChI
SRRQPVVYXBTRQK-XMMPIXPASA-N
Aplicação
- Serum lipids profiling perturbances in patients with ischemic heart disease and ischemic cardiomyopathy.: This study examines alterations in serum lipid profiles among patients with ischemic conditions, potentially highlighting roles of specific lipid molecules like 17:0 Lyso PC in the pathology of these diseases (Yang et al., 2020).
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
855676P-200MG | 4061835231645 |
855676P-25MG | 4061835231652 |