830756P
Avanti
17:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
PE(17:0/17:0); 110886
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (830756P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830756P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-38(41)45-35-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)48-39(42)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/t37-/m1/s1
chave InChI
YSFFAUPDXKTJMR-DIPNUNPCSA-N
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)