850367P
Avanti
19:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
PC(19:0/19:0)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-dinonadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850367P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850367P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850367P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850367P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)