850368P
Avanti
20:0 PC
1,2-diarachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
1,2-dieicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:0/20:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (850368P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850368P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850368P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850368P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C48H96NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h46H,6-45H2,1-5H3/t46-/m1/s1
chave InChI
YKIOPDIXYAUOFN-YACUFSJGSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of liposomes
- to prepare vesicles or supported bilayer to study its ability in spontaneously forming distinct lipid domains, rafts and/or asymmetric bilayers along with other phosphatidylcholine lipids
- to prepare small unilamellar vesicles (SUVs) to study the effect of hydrophobic mismatch on gramicidin conformation and organization
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
850368P-200MG | 4061835230563 |
850368P-25MG | 4061835230570 |
850368P-500MG | 4061835230587 |