Documentos Principais
850464C
Avanti
18:0-14:0 PC
1-stearoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
1-octadecanoyl-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; SMPC; PC(18:0/14:0)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H80NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
734.04
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850464C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850464C
concentração
10 mg/mL (850464C-25mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Phosphatidylcholine (PC) is a major bilayer-forming phospholipid in which the headgroup carries a positively and negatively charged quaternary amine and a phosphate, respectively.
Aplicação
18:0-14:0 PC (1-stearoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used in liposomes to study its interference in the proliferation of several cell lines using transmission electron microscopy (TEM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphatidylcholine (PC) can form a hydrophobic surface in the mucus by acting as a surfactant to inhibit the penetrance of bacteria.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850464C-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Simon Becher et al.
Analytical chemistry, 90(19), 11486-11494 (2018-09-11)
Phosphatidylcholines are the major phospholipid component of most eukaryotic cell membranes. Phosphatidylcholines have been shown to actively participate in regulatory and metabolic processes. Dysfunctional metabolic processes have been linked to human disease and can result in altered phosphatidylcholine structural features