855775P
Avanti
18:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:0/0:0)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Ensaio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (855775P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (855775P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855775P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (855775P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3
chave InChI
IHNKQIMGVNPMTC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to functionalize carbon nanotubes (CNTs) for the development of methods to attach DNA to CNTs
- to increase the level of lysophosphatidic acid (LPA) in mouse
- to induce TNF receptor associated factor 3 interacting protein 2 (TRAF3IP2) expression in endothelial cells (EC)
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn