L2131
1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99%, powder
Sinônimo(s):
L-α-Lysophosphatidylcholine, stearoyl, Lysolecithin, stearoyl
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
cor
white
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H55NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3,(H,30,31)
chave InChI
ARQYPVZFUYHQFR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
<li><strong>Plant-derived phenolics inhibit the accrual of structurally characterised protein and lipid oxidative modifications: </strong> Demonstrates the role of 1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine in preventing oxidative modifications in cellular membranes, pertinent to drug delivery systems and cell signaling studies (Soler-Cantero et al., 2012).</li>
</ul>
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?