L1881
1-Oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
synthetic, ≥99%
Sinônimo(s):
(7R,18Z)-4,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphaheptacos-18-en-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1-(9Z-Octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-cis-9-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Oleoyl-2-hydroxy-sn-glycerol-3-phosphocholine, 1-Oleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 3-sn-Lysophosphatidylcholine, 1-oleoyl, L-γ-Oleoyl-α-lysolecithin, Lysolecithin, oleoyl, PC(18:1(9Z)/0:0), PC(18:1/0:0)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
chave InChI
YAMUFBLWGFFICM-PTGWMXDISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?