L5254
1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
synthetic, ≥99%
Sinônimo(s):
PC(16:0/0:0), 1-Hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Lysophosphatidylcholine, 1-palmitoyl, L-α-Palmitoyl-lysophosphatidylcholine, L-γ-Palmitoyl-α-lysolecithin, Lysolecithin, palmitoyl
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
chave InChI
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3