P0378
Phosphocholine chloride calcium salt tetrahydrate
Sigma Grade
Sinônimo(s):
Calcium phosphorylcholine chloride, Choline chloride phosphate calcium salt, Choline phosphate chloride, Phosphorocholine chloride calcium salt, Phosphorylcholine chloride calcium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
grau
Sigma Grade
Ensaio
≥97% anhydrous basis (HCl, titration)
forma
powder
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
grupo funcional
chloride
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Cl-].[Ca++].C[N+](C)(C)CCOP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H14NO4P.Ca.ClH.4H2O/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;;;;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H;4*1H2/q;+2;;;;;/p-2
chave InChI
JGULOZKZZMBGFX-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- for the purification of anti-phosphorylcholine (PC)
- for the hydrolysis of phosphomonoesters
- for the preparation of a mixed solution of creatine, N-acetylaspartate and phosphocholine to perform perchloric acid (PCA) extraction
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3