C0256
Cytidine 5′-diphosphocholine sodium salt dihydrate
~98%, from yeast, solid
Sinônimo(s):
CDP-choline-Na, CDP-coline, Citicoline sodium, P′-[2-(Trimethylammonio)ethyl]ester cytidine 5′-(trihydrogen diphosphate) inner salt monosodium
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
yeast
Nível de qualidade
Ensaio
~98%
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC1OC([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C14H26N4O11P2.Na/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);/q;+1/p-1/t9?,11-,12-,13?;/m1./s1
chave InChI
YWAFNFGRBBBSPD-MBWJOHGMSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3