Documentos Principais
852465P
Avanti
C18(Plasm) LPC
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
PC(18:1p/0:0); 110694
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H54NO6P
Número CAS:
Peso molecular:
507.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (852465P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 852465P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
C18(Plasm) LPC is a plasmalogen.
Aplicação
C18(Plasm) LPC has been used to test the lysoplasmalogenase activity of YhhN proteins.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852465P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The YhhN protein of Legionella pneumophila is a Lysoplasmalogenase
Jurkowitz MS, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(2), 742-751 (2015)
Marianne S Jurkowitz et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(2), 742-751 (2014-12-03)
Lysoplasmalogenase catalyzes hydrolytic cleavage of the vinyl-ether bond of lysoplasmalogen to yield fatty aldehyde and glycerophospho-ethanolamine or glycerophospho-choline. We recently purified lysoplasmalogenase from rat liver microsomes and identified the protein as TMEM86B, an integral membrane protein that is a member