Documentos Principais
878126P
Avanti
C18:1 Lyso PAF
Avanti Research - A Croda Brand 878126P, powder
Sinônimo(s):
1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H54NO6P
Número CAS:
Peso molecular:
507.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (878126P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 878126P
tipo de lipídio
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C26H54NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-31-24-26(28)25-33-34(29,30)32-23-21-27(2,3)4/h12-13,26,28H,5-11,14-25H2,1-4H3/b13-12-/t26-/m1/s1
Aplicação
C18:1 Lyso PAF, also known as 1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine is suitable for evaluating substrate specificity of P.putida KT2440 lyPlsase.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878126P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)