846725P
Avanti
18:1 Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:1(9Z)/0:0)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Ensaio
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (846725P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (846725P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (846725P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C23H46NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)29-20-22(25)21-31-32(27,28)30-19-18-24/h9-10,22,25H,2-8,11-21,24H2,1H3,(H,27,28)/b10-9-/t22-/m1/s1
chave InChI
PYVRVRFVLRNJLY-MZMPXXGTSA-N
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
846725P-25MG | 4061835229314 |
846725P-1G | 4061835229291 |
846725P-200MG | 4061835229307 |