860081P
Avanti
Egg Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
L-α-lysophosphatidylethanolamine (Egg, Chicken)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860081P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860081P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860081P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C23H48NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)29-20-22(25)21-31-32(27,28)30-19-18-24/h22,25H,2-21,24H2,1H3,(H,27,28)/t22-/m1/s1
chave InChI
BBYWOYAFBUOUFP-JOCHJYFZSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the activation of lysophospholipid of human transforming growth factor β1(TGF-β1)
- in determining the influence of lysoPE on binding of class II MHC molecules to peptides containing a photoreactive compound
- to check its effect on catherin mediated endocytosis(CME) in breast cancer SUM159 cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)