850758P
Avanti
18:0-18:1 PE
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Sinônimo(s):
1-octadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; SOPE; PE(18:0/18:1(9Z))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 2 × 100 mg (850758P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850758P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850758P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H14Cl2N2O2/c1-12-8-9-18-17(10-12)25-21(27-18)13-4-2-5-14(11-13)24-20(26)15-6-3-7-16(22)19(15)23/h2-11H,1H3,(H,24,26)
chave InChI
GKFNHDBVWFEZCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a component in monomolecular films domain formation and characterization
- in the synthesis of mixed acyl chain 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl-diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (N-NBD-PE) and (N-lissamine rhodamine B sulfonyl)-diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (N-Rh-PE) probes
- in the preparation of liposomes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
850758P-200MG | 4061835231324 |
850758P-25MG | 4061835231331 |