878120P
Avanti
C18 Lyso PAF
Avanti Research™ - A Croda Brand 878120P, powder
Sinônimo(s):
1-O-octadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (878120P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 878120P
tipo de lipídio
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H56NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-31-24-26(28)25-33-34(29,30)32-23-21-27(2,3)4/h26,28H,5-25H2,1-4H3/t26-/m1/s1
chave InChI
XKBJVQHMEXMFDZ-AREMUKBSSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)