857128P
Avanti
18:0 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); stearoyl lysophosphatidic acid; PA(18:0/0:0); 18:0 LPA; s-LPA; 110680
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Ensaio
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (857128P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
chave InChI
YJQFVAZHPIBPHN-VEIFNGETSA-M
Descrição geral
Aplicação
- to determine the extraction recovery of LPA at neutral pH and acidic pH by chromatographic method
- to use as internal standard to study the role of intestinally derived lysophosphatidic acid in dyslipidemia and atherosclerosis
- to investigate its effects on clathrin?dependent endocytosis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)