840526P
Avanti
Hydrogenated MGDG
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
Monogalactosyldiacylglycerol (plant, hydrogenated)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (840526P-10MG)
pkg of 1 × 25 mg (840526P-25MG)
pkg of 1 × 5 mg (840526P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3