Documentos Principais
8.53059
Sigma-Aldrich
Boc-ε-Ahx-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-ε-Ahx-OH, N-ε-t.-Boc-ε-aminocaproic acid,t.-Boc-6-aminohexanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
231.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCCCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
chave InChI
RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of aminohexanoic acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0102
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3