840523P
Avanti
MGDG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-diacyl-3-O-β-D-galactosyl-sn-glycerol
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Monogalactosyldiacylglycerol (Plant)
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (840523P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840523P-10mg)
pkg of 5 × 5 mg (840523P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in bicelles preparation for nuclear magnetic resonance studies
- in the generation of structured MGDG for pinolenic acid enrichment
- in the preparation of liposomes
- as a lipid standard in hydrophilic interaction liquid chromatography-ion mobility mass spectrometry (HILIC-IM-MS)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
840523P-25MG | 4061835352029 |
840523P-5MG | 4061835352036 |
840523P-10MG | 4061835352012 |