Documentos Principais
840534L
Avanti
18:1 DGDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-Dioleoyl-3-β-D-galactopyranosyl-sn-glycerol (d18), Digalactosyldioleoylglycerol (d18)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H74D18O15
Número CAS:
Peso molecular:
963.38
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
(DCM:Methanol (1:1) solution)
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (840534L-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Lipidomics
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)