Documentos Principais
840538L
Avanti
18:1 MGDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-Dioleoyl-3-β-D-galactopyranosyl-sn-glycerol (d18), monogalactosyldioleoylglycerol (d18)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H64D18O10
Número CAS:
Peso molecular:
801.24
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
(DCM:Methanol (1:1) solution)
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (840538L-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
lipidomics
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)