QBD10746
m-dPEG®8-MAL
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O
InChI
1S/C24H42N2O11/c1-30-8-9-32-12-13-34-16-17-36-20-21-37-19-18-35-15-14-33-11-10-31-7-5-25-22(27)4-6-26-23(28)2-3-24(26)29/h2-3H,4-21H2,1H3,(H,25,27)
chave InChI
DYKKRMSENAYADQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10746-1000MG | 4061832878034 |
QBD10746-100MG | 4061832878041 |