QBD10931
m-dPEG®36-MAL
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
mPEG36-MAL, mPEG-maleimide, mPEG1500-maleimide, mPEG36-maleimide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(C(=O)C=CC1=O)CCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C80H154N2O39/c1-86-8-9-88-12-13-90-16-17-92-20-21-94-24-25-96-28-29-98-32-33-100-36-37-102-40-41-104-44-45-106-48-49-108-52-53-110-56-57-112-60-61-114-64-65-116-68-69-118-72-73-120-76-77-121-75-74-119-71-70-117-67-66-115-63-62-113-59-58-111-55-54-109-5
chave InChI
LVODUJCWJYAVKH-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10931-100MG | 4061842703432 |