Documentos Principais
QBD10807
Sigma-Aldrich
Lipoamido-dPEG®8-acid
Sinônimo(s):
33-(3R)-1,2-Dithiolan-3-yl-29-oxo-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-28-azatritriacontanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H51NO11S2
Número CAS:
Peso molecular:
629.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1CCSS1)=O)=O
InChI
1S/C27H51NO11S2/c29-26(4-2-1-3-25-6-24-40-41-25)28-7-9-33-11-13-35-15-17-37-19-21-39-23-22-38-20-18-36-16-14-34-12-10-32-8-5-27(30)31/h25H,1-24H2,(H,28,29)(H,30,31)
chave InChI
ZIKXLXWMWZSKAA-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Lipoamido-dPEG®8-acid permits crosslinking of a molecule with an amine functional group to a metal surface such as gold. The lipoamide group readily forms strong, stable dative bonds with metals such as gold, while the acid group reacts with amines. The dPEG® spacers are hydrophilic, non-immunogenic, single molecular weight compounds of exact length. Precise spacing control of the crosslinked molecules is possible because of this single molecular weight nature. The dPEG® spacers also improve the water solubility of the target molecules.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10807-100MG4061832878225
QBD10807-1000MG4061832878218