Documentos Principais
QBD10800
Sigma-Aldrich
m-dPEG®8-Lipoamide
Sinônimo(s):
(3R)-N-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxapentacos-1-yl-1,2-dithiolane-3-pentanamide, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H49NO9S2
Número CAS:
Peso molecular:
571.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1SSCC1)=O
chave InChI
VVNHZYDOJLEDPZ-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
The m-dPEG®8-lipoamide has a lipoic acid group linked to a single molecular weight methoxy-terminated dPEG® spacer arm. The lipoic acid group readily forms stable dative bonds with metals such as gold. The hydrophilic, non-immunogenic single molecular weight dPEG® imparts water solubility to the target molecules. As surface modification reagents, these dPEG® products reduce non-specific binding to modified surfaces.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)