Key Documents
QBD10540
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®24-Azide (Azido-m-dPEG ®24)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H99N3O24
Número CAS:
Peso molecular:
1114.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
m-dPEG ®₂₄-Azide (Azido-m-dPEG ®₂₄) can be used for adding a hydrophilic dPEG modifier by copper-catalyzed "click" chemistry in which the azide is used to react with terminal alkynes or strained alkynes.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)