Documentos Principais
CLS44602L
Pyrex® baffled trypsinizing flask, with beaded neck
capacity 1,500 mL
Sinônimo(s):
Corning® 4460
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Cotton plugs
embalagem
case of 2
fabricante/nome comercial
Corning 4460-2L
capacidade
1,500 mL
Descrição geral
Flasks are used for converting homogenous tissue samples into cell suspensions by digestion of connective proteins. Heavy beaded neck accepts cotton plugs. Four extra-deep baffles enhance vigorous agitation.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)