Key Documents
T27804
Sigma-Aldrich
4-(2-Thienyl)butyric acid
98%
Sinônimo(s):
2-Thiophenebutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O2S
Número CAS:
Peso molecular:
170.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
densidade
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCc1cccs1
InChI
1S/C8H10O2S/c9-8(10)5-1-3-7-4-2-6-11-7/h2,4,6H,1,3,5H2,(H,9,10)
chave InChI
VYTXLSQVYGNWLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
L H Lash et al.
Toxicology, 103(3), 167-175 (1995-12-10)
Relative cytotoxicity and mechanism of action of thiophenes were investigated in suspensions of freshly isolated renal proximal tubular (PT) and distal tubular (DT) cells using 4-(2-thienyl)butyric acid (TByA) as a model compound. TByA produced significantly greater time- and concentration-dependent cytotoxicity