Documentos Principais
W487012
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dithiolane
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12S2
Número CAS:
Peso molecular:
148.29
Número FEMA:
4870
Código UNSPSC:
12164502
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
garlic; horseradish; onion; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
S1C(SCC1C)CC
InChI
1S/C6H12S2/c1-3-6-7-4-5(2)8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PYBVIKJOGRMFFA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
171.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
77.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W487012-SAMPLE-K
W487012-100G-K
W487012-1KG-K