Documentos Principais
07655
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyridine
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Methyl 2-pyridyl sulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NS
Número CAS:
Peso molecular:
125.19
Beilstein:
108190
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
índice de refração
n20/D 1.570
densidade
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NS/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
chave InChI
VLQBSKLZRSUMTJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)