Documentos Principais
8.40121
Sigma-Aldrich
Span® 60
for synthesis
Sinônimo(s):
Span® 60, Sorbitan monostearate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H46O6
Número CAS:
Peso molecular:
430.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
215-664-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
potência
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
>100 °C/1013 hPa
pf
53 °C
temperatura de transição
flash point >149 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
chave InChI
HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
Aplicação
Span® 60 for synthesis. CAS 1338-41-6, molar mass 430.62 g/mol.
Nota de análise
Hydroxyl value: 235 - 260
Saponification value: 147 - 157
Identity (IR): passes test
Informações legais
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Span&#174; 80 nonionic surfactant
Sigma-Aldrich
S6760
Span® 80
TWEEN&#174; 60 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22186
TWEEN® 60
Span&#174; 85
Sigma-Aldrich
S7135
Span® 85
TWEEN&#174; 60 nonionic detergent
Sigma-Aldrich
P1629
TWEEN® 60