85548
Span® 80
viscosity 1000-2000 mPa.s (20 °C)
Sinônimo(s):
Sorbitan monooleate, Span® 80
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
428.60 g/mol
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.48 (lit.)
viscosidade
1000-2000 mPa.s(20 °C)
Valor HLB
4.3±1.0
densidade
0.99 g/mL at 20 °C
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](O)(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
chave InChI
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?