388920
Sorbitan monopalmitate
Sinônimo(s):
Span® 40
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
pf
46-47 °C (lit.)
HLB
6
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C22H42O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(25)27-17-19(24)22-21(26)18(23)16-28-22/h18-19,21-24,26H,2-17H2,1H3/t18-,19?,21+,22+/m0/s1
chave InChI
IYFATESGLOUGBX-NDUCAMMLSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?