Documentos Principais
421286
Sigma-Aldrich
MERPOL® A surfactant
Sinônimo(s):
Nonionic Surfactant MERPOL
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
tensão superficial
24 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
p.e.
200 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
6
Aplicação
Nonionic, ethylene oxide condensate. Low foaming wetting agent.
Informações legais
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)