388831
SP Brij® C2 MBAL-SO-(SG)
average Mn ~330
Sinônimo(s):
Brij® 52, Polyethylene glycol hexadecyl ether, Polyoxyethylene (2) cetyl ether
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.26 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
average Mn ~330
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
densidade
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
5
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C56H114O21/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-58-19-21-60-23-25-62-27-29-64-31-33-66-35-37-68-39-41-70-43-45-72-47-49-74-51-53-76-55-56-77-54-52-75-50-48-73-46-44-71-42-40-69-38-36-67-34-32-65-30-28-63-26-24-61-22-20-59-18-16-57/h57H,2-56H2,1H3
chave InChI
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?