388866
Brij® 93
average Mn ~357
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol oleyl ether, Polyoxyethylene (2) oleyl ether
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.26 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
average Mn ~357
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
4
cadeia de caracteres SMILES
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
chave InChI
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Ponto de fulgor (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?