P6136
Brij® O10
Sinônimo(s):
Brij 97, C18-1E10, Polyoxyethylene (10) oleyl ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
peso molecular
709.00 g/mol
densidade
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12.4
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
chave InChI
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Ponto de fulgor (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter