Key Documents
421340
Sigma-Aldrich
MERPOL® SE surfactant
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
10
Descrição geral
Nonionic.
Aplicação
Low foaming wetting agent.
Informações legais
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kohichi Kawahara et al.
Glia, 64(11), 1938-1961 (2016-07-28)
To differentiate subtypes of microglia (MG), we developed a novel monoclonal antibody, 9F5, against one subtype (type 1) of rat primary MG. The 9F5 showed high selectivity for this cell type in Western blot and immunocytochemical analyses and no cross-reaction