435546
Ethylenediamine tetrakis(ethoxylate-block-propoxylate) tetrol
Sinônimo(s):
Tetronic 904
About This Item
Produtos recomendados
forma
suspension
tensão superficial
43 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosidade
3,870 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
pf
21 °C (DSC at peak)
temperatura de transição
cloud point 71-75 °C
densidade
1.05 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
InChI
1S/C34H72N2O12/c1-27(45-23-31(5)41-15-11-37)19-35(20-28(2)46-24-32(6)42-16-12-38)9-10-36(21-29(3)47-25-33(7)43-17-13-39)22-30(4)48-26-34(8)44-18-14-40/h27-34,37-40H,9-26H2,1-8H3
chave InChI
BFKFABWTAFNFID-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>482.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 250 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)