Documentos Principais
459003
Sigma-Aldrich
Polyethylene-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~575
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~575
composição
ethylene oxide, 20 wt. %
índice de hidroxila
85 mg KOH/g
temperatura de transição
Tm 101 °C (DSC)
solubilidade
mineral oil, cyclohexane, toluene and MEK: soluble
HLB
4
cadeia de caracteres SMILES
C=C.OCCO
Aplicação
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Nonionic surfactant.
Características e benefícios
Polyether segment is susceptible to oxidative degradation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)