458961
Polyethylene-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~1,400
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~1,400
composição
ethylene oxide, 50 wt. %
CMC
49.2 mg/L (25°C)
tensão superficial
53 dyn/cm, 25 °C
índice de hidroxila
33 mg KOH/g
temperatura de transição
Tm 115 °C (DSC)
HLB
10
cadeia de caracteres SMILES
C=C.OCCO
InChI
1S/C2H6O2.C2H4/c3-1-2-4;1-2/h3-4H,1-2H2;1-2H2
chave InChI
GKEMUBZAKCZMKO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nonionic surfactant.
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?