P1629
TWEEN® 60
nonionic detergent
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol sorbitan monostearate, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
peso molecular
estimated mol wt 1309
composição
stearic acid, 40-60%
total stearic and palmitic acid, ≥90%
técnica(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
CMC
27 mg/L
densidade
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14.9
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
chave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience