Documentos Principais
8.05650
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylpyridine
for synthesis
Sinônimo(s):
2,6-Dimethylpyridine, 2,6-Lutidine
About This Item
Fórmula linear:
2,6-(CH3)2C5H3N
Número CAS:
Peso molecular:
107.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
203-587-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
5.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
potência
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
144 °C/1013 hPa
pf
-6 °C
temperatura de transição
flash point 33 °C
densidade
0.923 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
n1c(cccc1C)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
chave InChI
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.924
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
33 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Piridina anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270970
Piridina