W354007
2,6-Lutidina
≥99%
Sinônimo(s):
2,6-Dimetilpiridina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
143-145 °C (lit.)
pf
−6 °C (lit.)
densidade
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
bread; nutty
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
chave InChI
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Study on the correlation between the dominant microflora and the main flavor substances in the fermentation process of cigar tobacco leaves.: Research examines the role of 2,6-Dimethylpyridine in tobacco fermentation, highlighting its impact on flavor development and microbial activity, which is crucial for optimizing product quality in the tobacco industry (Wu et al., 2023).
- The Impact of ortho-substituents on Bonding in Silver(I) and Halogen(I) Complexes of 2-Mono- and 2,6-Disubstituted Pyridines: An In-Depth Experimental and Theoretical Study.: This investigation details how modifications like 2,6-dimethylpyridine influence bonding and reactivity in metal complexes, providing insights that could influence the design of new catalytic systems or electronic materials (Kumar et al., 2024).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
32 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W354007-1KG | |
W354007-1KG-K | 4061838249258 |
W354007-SAMPLE | |
W354007-10KG | |
W354007-10KG-K | 4061838182869 |
W354007-5KG | |
W354007-5KG-K | 4061838182876 |
W354007-SAMPLE-K | 4061837536717 |