L3609
2,4-Lutidine
99%
Sinônimo(s):
2,4-Dimethylpyridine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
p.e.
159 °C (lit.)
pf
−60 °C (lit.)
densidade
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccnc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
chave InChI
JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?